Key Documents
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=NC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352124
Numero indice EU:
203-102-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.00048 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
291-294 °C/1013 hPa
Punto di fusione
66-69 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Densità
1.203 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
cis-Stilbene 96%
Sigma-Aldrich
S4808
cis-Stilbene
Esano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Esano
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina