Documenti fondamentali
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
About This Item
Formula condensata:
HN=C(NH2)SO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
217-157-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
123 °C (decomposition)
Solubilità
27 g/L
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
850 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1