Documenti fondamentali
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8NNaO7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
226-736-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>400 °C
Punto di fusione
>380 °C
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1