8.18662
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
P. ebollizione
>400 °C
Punto di fusione
264-266 °C
Solubilità
5.1 g/L
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List