Documenti fondamentali
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2