Documenti fondamentali
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-327-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
Punto di fusione
270-275 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità bulk
650‑660 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3