Documenti fondamentali
8.17068
SAFC
Sodio formaldeidesolfossilato idrato
stabilized with sodium carbonate
Sinonimo/i:
Sodio formaldeidesolfossilato idrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-739-4
Tensione di vapore
2.68 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
63 °C
Densità
1.8 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′idrossimentansolfinato di sodio è solitamente usato come conservante, antiossidante e stabilizzante.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1