Documenti fondamentali
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-739-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.68 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
63 °C
Solubilità
600 g/L
Densità
1.8 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
950 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1