Key Documents
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
Sinonimo/i:
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-774-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
265-270 °C
Solubilità
90 g/L
Densità bulk
370 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1