Documenti fondamentali
1.08411
Millipore
L-Threonine
for biochemistry
Sinonimo/i:
L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-774-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
265-270 °C
Solubilità
90 g/L
Densità bulk
370 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): -15.4 to -16.4
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1