Documenti fondamentali
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
Sinonimo/i:
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-794-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
370 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Punto di fusione
208-218 °C
Solubilità
2.4 g/L
Densità
1.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(CO)(CO)CO)CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1