Key Documents
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
Tensione di vapore
85 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C (Information refers to the main component.)
Limite di esplosione
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
P. eboll.
82 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 10 °C
Densità
0.875 g/cm3 at 20 °C
Risultati analitici
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C