Key Documents
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-122-7
Tensione di vapore
1 hPa ( 50 °C)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
375 °C (DIN 51794)
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
P. eboll.
193-196 °C/1013 hPa
Punto di fusione
30-32 °C
Temp. transizione
flash point 81 °C (DIN 51758)
Solubilità
1.8 g/L
Densità
0.86 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - open cup