8.14359
L-(-)-Homoserine
for synthesis
Sinonimo/i:
L-(-)-Homoserine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
211-590-6
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
203 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3