Documenti
H6515
Sigma-Aldrich
L-omoserina
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-4-idrossibutirrico, Hse
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
1721681
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
203 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cell analysis
detection
Stringa SMILE
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
La L-omoserina è una variante della serina con l′aggiunta di un carbonio nella catena laterale.
Applicazioni
La L-omoserina è stata usata come standard interno per l′analisi dei neurotrasmettitori e la quantificazione degli aminoacidi.
Azioni biochim/fisiol
La L-omoserina si sintetizza con un processo di desossidazione catalizzata dalla omoserina deidrogenasi. Questo è uno dei passaggi della sintesi di L-treonina. Il flusso del carbonio in batteri quali E. coli si mantiene grazie a questa reazione.
La L-omoserina si usa nella biosintesi di metionina, treonina e isoleucina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Quantification of 3-deoxyglucosone (3DG) as an aging marker in natural and forced aged wines
Oliveira CM, et al.
J. Food Compos. Anal., 70?76-70?76 (2016)
Chiral recognition of non-natural ?-amino acids
Gal JF, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 222(1?3), 259-267 (2003)
Reprogramming Microbial Metabolic Pathways, 288-288 (2012)
Minsang Lee et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 41(5), 685-696 (2005-02-11)
Homoserine kinase (HSK) produces O-phospho-l-homoserine (HserP) used by cystathionine gamma-synthase (CGS) for Met synthesis and threonine synthase (TS) for Thr synthesis. The effects of overexpressing Arabidopsis thaliana HSK, CGS, and Escherichia coli TS (eTS), each controlled by the 35S promoter
Ting Xue et al.
International journal of antimicrobial agents, 41(1), 85-89 (2012-10-23)
Current treatment for Staphylococcus aureus infections relies heavily upon the cell wall synthesis inhibitor antibiotics such as penicillin, oxacillin, vancomycin and teicoplanin. Increasing antibiotic resistance requires the development of new approaches to combating infection. Autoinducer-2 (AI-2) exists widely both in