8.14330
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyridinium 4-toluenesulfonate
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
116-120 °C (dry substance)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2