Documenti fondamentali
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
Sinonimo/i:
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
250-530-3
Stato
powder
Punto di fusione
89-92 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Note legali
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3