Documenti fondamentali
810775
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, Blood banking: suitable, Serology: suitable
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution, pack of 1 L
Descrizione
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Livello qualitativo
Saggio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Stato
solution
Durata
36 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Concentrazione
29-31 g/dL protein (Biuret)
tecniche
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
Impurezze
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3