Key Documents
525685
Sigma-Aldrich
Bis(hexylene glycolato)diboron
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(C)(C)OB(O1)B2OC(C)CC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9-7-11(3,4)17-13(15-9)14-16-10(2)8-12(5,6)18-14/h9-10H,7-8H2,1-6H3
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis(hexylene glycolato)diboron can be used as a reagent:
  • To prepare aryl boronate esters via metal-catalyzed direct C-H borylation of aryl compounds.
  • In the chemoselective synthesis of C−C coupling products via nickel catalyzed coupling of primary and secondary alkyl halides.
  • In the nickel-catalyzed regioselective arylboration of terminal nonactivated alkenes to yield alkyl boranes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nickel-catalyzed cross-coupling of unactivated alkyl halides using bis (pinacolato) diboron as reductant
X Hailiang, et al.
Chemical Science, 4(10), 4022-4029 (2013)