Documenti fondamentali
810073
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, microbiological culture, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution, pack of 1.0 L
Descrizione
Does Not Contain Preservative
Livello qualitativo
Saggio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Stato
solution
Durata
36 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 1.0 L
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Concentrazione
29-31 g/dL protein (Biuret)
tecniche
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.4
Attività estranea
Microbial Content Tested by USP
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1