81070N
Albumina di siero bovino Probumin® grado produzione, soluzione al 30%
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Albumina di siero bovino Probumin® grado produzione, soluzione al 30%, pack of 50 mL
Descrizione
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Livello qualitativo
Saggio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Forma fisica
solution
Durata
36 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Concentrazione
29-31 g/dL protein (Biuret)
tecniche
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
Impurezze
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3