8.08177
Dimethyl terephthalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
520 °C (DIN 51794)
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.8-11.8 % (v/v)
P. eboll.
282 °C/1013 hPa
Punto di fusione
139-141 °C
Temp. transizione
flash point 154 °C (External MSDS)
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - (External MSDS)