Documenti fondamentali
8.07680
Sigma-Aldrich
Stearyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
Stearyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-017-6
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
scales
Temp. autoaccensione
230 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
330-360 °C/1013 hPa
Punto di fusione
55-60 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Densità
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cetyl alcohol analytical standard
Supelco
68824
Cetyl alcohol
1-Hexadecanol 95%
Sigma-Aldrich
H6800
1-Hexadecanol
Brij&#174; S20
Sigma-Aldrich
P4019
Brij® S20
1-Docosanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22047
1-Docosanol
Oleyl alcohol technical grade, 85%
Sigma-Aldrich
369314
Oleyl alcohol
Oleyl alcohol &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
O8880
Oleyl alcohol