Documenti fondamentali
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
About This Item
Formula condensata:
4-(NO2)C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
202-808-0
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
456 °C
Potenza
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.6 % (v/v)
P. ebollizione
238-239 °C/1013 hPa
Punto di fusione
50-52 °C
Temp. transizione
flash point 106 °C
Solubilità
0.26 g/L
Densità
1.39 g/cm3
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.00 °C - closed cup