Key Documents
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
201-965-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
281 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 67 °C
Densità
1.48 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup