Documenti fondamentali
QC1549
Supelco
Dissolved Oxygen
certified reference material
Sinonimo/i:
Oxygen Saturation
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-1375
Concentrazione
in hydrogen peroxide
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2