17640
1-Bromonaphthalene
≥95%
Sinonimo/i:
1-Naphthyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Colore
slightly yellow to deep brown-yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.6570 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−2-−1 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?