Documenti fondamentali
8.03240
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
224-971-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Punto di fusione
188-191 °C
Temp. transizione
flash point 220 °C
Solubilità
2000 g/L
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3