Documenti fondamentali
8.03259
Sigma-Aldrich
Diphenylacetonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
201-662-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
21.3 hPa ( 190 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
175-177 °C/15 hPa
Punto di fusione
72-75 °C
Temp. transizione
flash point 120 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup