8.03202
Epoxystyrene
for synthesis
Sinonimo/i:
Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
498 °C
Limite di esplosione
1.1-22 % (v/v)
P. eboll.
193-195 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-37 °C
Temp. transizione
flash point 74 °C
Solubilità
3 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup