Documenti fondamentali
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21CoO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
244-527-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Punto di fusione
196-202 °C (decomposition)
Solubilità
3 g/L
Densità bulk
830 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Co](O\C(=C/C(=O)C)\C)(O\C(=C/C(=O)C)\C)O\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Risultati analitici
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3