409332
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
724 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.