Key Documents
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl cyanide, Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
205-410-5
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
590 °C
Potenza
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
66 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Temp. transizione
flash point 102 °C
Solubilità
0.1 g/L
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup