Documenti fondamentali
8.01537
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-788-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
125-127 °C/3 hPa
Punto di fusione
54-57 °C
Temp. transizione
flash point 152 °C
Solubilità
3740 g/L
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup