Documenti fondamentali
860383P
Avanti
18:0 PG-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860383P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H12O10PNaD70
Numero CAS:
Peso molecolare:
871.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860383P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860383P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
Categorie correlate
Descrizione generale
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (18:0 PG-d70) is a deuterated phosphoglycerol (PG) wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860383P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of materials chemistry. B (2012)