Key Documents
8.01464
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-100-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
13.3 hPa ( 152 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
150-152 °C/13 hPa
Punto di fusione
102-105 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C