Documenti fondamentali
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
94%
P. ebollizione
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31.5-36 °C (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)