Key Documents
8.01021
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
3-Bromo-1-propene, Allyl bromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-446-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
Potenza
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
4.3-7.3 % (v/v)
P. eboll.
70-72 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-119 °C
Temp. transizione
flash point -1 °C
Densità
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup