Documenti fondamentali
8.00257
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propene
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-457-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
400 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
540 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
3.3-11.2 % (v/v)
Punto di fusione
-134.5 °C (ECHA)
Temp. transizione
flash point -32 °C
Solubilità
3.6 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C