Documenti fondamentali
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-730-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C (DIN 51794)
Potenza
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
234-238 °C
Solubilità
84 g/L
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup