Documenti fondamentali
100528
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetanilide
99%
Sinonimo/i:
N-(4-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Beilstein:
742888
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
164-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
p-Toluic acid 98%
Sigma-Aldrich
T36803
p-Toluic acid
o-Toluic acid 99%
Sigma-Aldrich
T36404
o-Toluic acid
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene
Jennifer Hennen et al.
ALTEX, 34(2), 279-288 (2016-10-22)
In vitro approaches to address key steps of chemical-induced skin sensitization have been developed, but there is uncertainty how keratinocytes, which play a crucial role not only regarding xenobiotic metabolism but also skin inflammation, impact on a chemical's potential and
Chad D Iverson et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 186-193 (2015-10-28)
Porous graphitic carbon (PGC) is an increasingly popular and attractive phase for HPLC on account of its chemical and thermal stability, and its unique separation mechanism. However, native PGC is strongly hydrophobic and in some instances excessively retentive. As part