Documenti fondamentali
8.00423
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Amino-1-propanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-864-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.149 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C
Potenza
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.5-10.6 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
29.9 cSt(23 °C)
P. ebollizione
187-190 °C
Punto di fusione
11.5-12.4 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.986 - 0.988
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup