Key Documents
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Acetylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-804-6
Tensione di vapore
2.7 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
265 °C (DIN 51794)
Potenza
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
211-213 °C/1013 hPa
Punto di fusione
9-11 °C
Temp. transizione
flash point 97 °C
Solubilità
14 g/L
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C