Key Documents
8.00097
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OOC(CH2)4COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-020-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.06 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Potenza
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
P. eboll.
215-225 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8-11 °C
Temp. transizione
flash point 107 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Isophorone 97%
Sigma-Aldrich
I18709
Isophorone
Adipic acid 99%
Sigma-Aldrich
A26357
Adipic acid