Documenti fondamentali
7810-OP
Millipore
Sodio citrato tribasico
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (dried basis): 99.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.005% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter:
0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1