71975-M
DNA polimerasi KOD Xtreme Hot Start
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
Sinonimo/i:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 200 reactions
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
PCR: suitable
input
crude DNA
Compatibilità
suitable for PCR
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Nota: L′acquisto di questo prodotto include un′immunità dalle azioni giudiziarie ai sensi delle rivendicazioni di brevetto specificate nell′inserto della confezione per l′esclusivo utilizzo delle quantità di prodotto acquistate per finalità di ricerca interna dell′acquirente stesso. Nessun altro diritto brevettuale (come ad esempio i diritti di brevetto del processo della 5′ nucleasi) è conferito espressamente, implicitamente o per preclusione. Per ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze, contattare il Responsabile delle Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Il kit con DNA polimerasi KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Hot Start* contiene un enzima per PCR ottimizzato per l′amplificazione di templati di DNA lunghi o ricchi di GC, in campioni quali punte di coda di topo, tessuti vegetali e in applicazioni di biologia sintetica. L′esclusiva formulazione permette l′amplificazione di campioni poco processati; ottenendo un′amplificazione efficiente dei target della PCR anche in campioni grezzi. Il sistema comprende una DNA polimerasi KOD a ultra alta fedeltà complessata con due anticorpi monoclonali per consentire il termociclaggio hot start, oltre a un tampone 2X a formulazione speciale. La DNA polimerasi KOD Xtreme Hot Start amplifica in modo rapido e accurato target genomici e di DNA fagico/plasmidico, rispettivamente fino a 24 e 40 kbp. La DNA polimerasi KOD Xtreme Hot Start amplifica senza problemi anche i templati di DNA più difficili con un contenuto di GC fino al 90%. Ogni kit fornisce 200 U di DNA polimerasi KOD Xtreme Hot Start, un tampone ottimizzato e i dNTP sufficienti per 200 reazioni di amplificazione. La polimerasi produce amplificati di DNA con estremità piatte, idonei al clonaggio con i kit Novagen Perfectly Blunt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> e LIC Vector. È possibile richiedere un campione gratuito.
Caratteristiche e vantaggi
- Ottimizzata per la massima riuscita della PCR, anche con i target più difficili.
- Fedeltà 10 volte più alta rispetto alle miscele Taq.
- Amplifica con la massima efficienza templati di DNA con contenuto di GC fino al 90%.
- Amplifica target genomici fino a 24 kbp.
- Amplifica target fago/Lambda fino a 40 kbp.
- Elimina il mispriming e la formazione di dimeri di primer.
- Comoda impostazione a temperatura ambiente compatibile con l′automazione.
Componenti
- 1× 200 U DNA polimerasi KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Hot Start
- 3 × 1,7 mL tampone Xtreme 2X
- 2 × 1 mL dNTPs (2 mM ciascuno)
Attenzione
Definizione di unità
I clienti hanno visto anche
Articoli
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Protocolli
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing