KMM-201NV
KOD One™ PCR Master Mix -BLUE-
Ready-to-use 2X hot-start PCR master mix with a modified KOD DNA polymerase optimized for ultra-fast and convenient high-fidelity PCR
Sinonimo/i:
Fast Hot-start PCR, High-fidelity DNA polymerase, KOD One™ PCR Ready Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (carrying the cloned UKOD DNA polymerase gene)
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
sufficient for 25 reactions
sufficient for 500 reactions
Caratteristiche
Fast PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
tecniche
PCR: suitable
input
crude DNA
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This hot start KOD polymerase is antibody-inactivated with two types of antibodies that prevent the 5′→3′ polymerase activity and 3′→5′ exonuclease activity. Upon heat-activation, the 3′→5′ proof-reading ability of the enzyme generates blunt-end PCR products.
Applicazioni
- Genomic DNA amplification
- cDNA amplification
- Direct PCR
- Colony PCR
- Amplification of NGS libraries
- Site direct gene mutation
Compatible Sample Types: Serum, Plasma, Cell, Plant, soil extraction, DNA, nail, hair etc.
Sample Volume Needed: about 50ng DNA
Caratteristiche e vantaggi
- Fast: Amplifies the targets using the following very short conditions:
o 1∼ 10 kb: 5 sec/ kb
o 10 kb∼: 10 sec/ kb
- Ready-to-use: 2X premixed solution of UKOD DNA polymerase, buffer, dNTPs, and MgCl2. KOD One PCR Master Mix Blue includes a loading dye (BPB) to allow direct loading onto agarose gels.
- High Fidelity: Approximately 80-fold higher fidelity than conventional Taq DNA polymerase. This mix can be used for various purposes where this would be an advantage (e.g., in the preparation of long target amplicons for sequencing).
- High Efficiency: Enables high throughput PCR and ultra-fast PCR cycling conditions with an extension time of as quick as 5 sec/kb.
- Crude Sample PCR: Effective for direct PCR amplification of crude samples such as biological samples, food samples, soil extract, etc.
- High flexibility: Amplifies templates containing uracils (dU). Also, amplifies fragments using degenerate primers with inosines (dI) and uracils (dU)
Confezionamento
KMM-201NVS - 0.25ML is sufficient for 25 reactions at 20 μL each or for 10 reactions at 50 μL each.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield