71504-MM
Fosfato di sodio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Impurezze
≤0.01% insoluble matter
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤10 mg/kg (by ICP-OES)
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a mobile phase in HPLC studies.
- For the dissolution of BSA (Bovine serum albumin).
- Preparation of buffer solutions.
Attenzione
WGK 3