70899
Ni-NTA Buffer Kit
Sinonimo/i:
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Componenti
•125 ml4X Ni-NTA Wash Buffer
•50 ml4X Ni-NTA Elute Buffer
Attenzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Articoli
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast