Documenti fondamentali
6.18509
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio idrossido
10% in methanol
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Forma fisica
solution
Concentrazione
10% in methanol
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M